Läs mer
4-maleimidosmörsyra-N-hydroxisuccinimidester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10103434 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10103434 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 10103434 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398681000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80307-12-6 | C12H12N2O6 | 280,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
CAS 80307-12-6
Smältpunkt 124,0 °C till 132,0 °C
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H12N2O6
MDL-nummer MFCD00036817
Kvantitet 100 mg
Synonym gmbs, 4-maleimidobutyric acid n-hydroxysuccinimide ester, 4-maleimidobutyric acid n-succinimidyl ester, n-gamma-maleimidobutyryloxy succinimide, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl butanoate, n-4-maleimidobutyryloxy succinimide, n-succinimidyl 4-maleimidobutyrate, n-succinimidyl-4-maleimidobutyrate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl butanoate
InChI-nyckel PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 280.24
PubChem CID 133440
Formel vikt 280.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.