Läs mer
4-Maleimidobutyrsyra N-succinimidylester, TRC
Produktkod. 30464637
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30464637 100 mg
1 options
Produktkod. 30464637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM136000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Maleimidobutyric Acid N-Succinimidyl Ester
CAS 80307-12-6
Molekylformel C12 H12 N2 O6
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
LEDER O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 280.23
Formel vikt 280.0695