Läs mer
4-(Maleimidometyl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15484388
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484388 1 g 1g
15494388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58015.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1249094-81-2
Molekylformel C12H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 212.208
MDL-nummer MFCD16665080
InChI-nyckel DFJVGKSXXPQRLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-maleimidomethyl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl benzonitrile
PubChem CID 60782202
IUPAC-namn 4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)metyl]bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CN2C(=O)C=CC2=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Maleimidomethyl)benzonitrile
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 212.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.