missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carbonyl-1-(tert-butyl)carbazate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carbonyl-1-(tert-butyl)carb |
| CAS | 887406-71-5 |
| Molekylformel | C17 H25 N3 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O5/c1-17(2,3)25-16(24)19-18-15(23)12-6-4-11(5-7-12)10-20-13(21)8-9-14(20)22/h8-9,11-12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,18,23)(H,19,24) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[[4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarbonyl]amino]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.4 |
| Formel vikt | 351.1794 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?