missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxyl-hydrazide, Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxyl-hydrazide trifluoroacetic acid salt |
| CAS | 359436-59-2 |
| Molekylformel | C12 H17 N3 O3 . C2 H F3 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O3.C2HF3O2/c13-14-12(18)9-3-1-8(2-4-9)7-15-10(16)5-6-11(15)17;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,8-9H,1-4,7,13H2,(H,14,18);(H,6,7) |
| LEDER | NNC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)methyl]cyclohexane-1-carbohydrazide;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.3 |
| Formel vikt | 365.1199 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?