Läs mer
4-merkapto-4-metyl-2-pentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474307 25 g 25g
15454307 1 g 1g
15464307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31693.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19872-52-7 | C6H12OS | 132.221 g/mol
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanon är ett av de mest starkt bidragande luktämnena i den flyktiga fraktionen av en japansk grönt te (sen-cha) infusion, och baserat på resultaten av en aromextraktutspädningsanalys. 4-merkapto-4-metyl-2-pentanon i gruppen grapefrukt/svavel hittades i rekonstituerat koncentrat efter termisk koncentration.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone är en av de starkast bidragande luktämnena i den flyktiga fraktionen av en japansk grönt te (sen-cha) infusion, och baserat på resultaten av en aromextraktutspädningsanalys. 4-merkapto-4-metyl-2-pentanon i gruppen grapefrukt/svavel hittades i rekonstituerat koncentrat efter termisk koncentration.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19872-52-7
Molekylformel C6H12OS
Molekylvikt (g/mol) 132.221
MDL-nummer MFCD00085208
InChI-nyckel QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercapto-4-methyl-2-pentanone, 4-mercapto-4-methylpentan-2-one, 2-pentanone, 4-mercapto-4-methyl, 4-methyl-4-thiolpentan-2-one, 4-methyl-4-mercapto-2-pentanone, 4-methyl-4-mercaptopentan-2-one, unii-9524rg5zql, 4-methyl-4-sulfanyl-2-pentanone, 4-sulfanyl-4-methylpentan-2-one, 4-sulphanyl-4-methylpentan-2-one
PubChem CID 88290
ChEBI CHEBI:77856
IUPAC-namn 4-metyl-4-sulfanylpentan-2-on
LEDER CC(=O)CC(C)(C)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
Densitet 0.961
Kokpunkt 174°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3336
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 132.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.