Läs mer
4-Mercaptobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Mercaptobenzaldehyde |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6OS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H |
| Formel vikt | 138.0139 |