Läs mer
4-Mercaptobenzoesyra, 90 %
Produktkod. 10274974 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274974 25 g Glasflaska 25g
10264974 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10274974 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373300250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1074-36-8
Molekylformel C7H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 154.18
MDL-nummer MFCD00016617
InChI-nyckel LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
PubChem CID 95738
IUPAC-namn 4-sulfanylbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Mercaptobenzoic acid
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 223,0 °C till 225,0 °C
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSC6H4CO2H
Kvantitet 25 g
Formel vikt 154.19
Procent renhet 90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.