Läs mer
4-merkaptobensoesyra, teknisk kvalitet, TRC
Produktkod. 30179166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179166 1 g
30179652 25 g
30179299 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2525001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1074-36-8
Molekylformel C7 H6 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 154.19
IUPAC-namn 4-sulfanylbensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccc(S)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Mercaptobenzoic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Formel vikt 154.0089