Läs mer
4-Mercaptobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30179029
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179029 5 g
30179126 25 g
30179502 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179029 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2524805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1074-36-8
Molekylformel C7 H6 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 154.19
IUPAC-namn 4-sulfanylbensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccc(S)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Mercaptobenzoic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Formel vikt 154.0089