Läs mer
4-Mercaptobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Mercaptobenzonitrile |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H |