Läs mer
4-Mercaptobenzyl Alcohol, 90%, TRC
Produktkod. 30179392
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179392 5 g
30179347 500 mg
30179130 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2525955G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53339-53-0
Molekylformel C7 H8 O S
Molekylvikt (g/mol) 140.2
IUPAC-namn (4-sulfanylphenyl)methanol
LEDER OCc1ccc(S)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Mercaptobenzyl Alcohol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8OS/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
Formel vikt 140.0296