missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Mercaptocinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Mercaptocinnamic Acid |
| CAS | 28995-22-4 |
| Molekylformel | C9 H8 O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7/h1-6,12H,(H,10,11)/b6-3+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1ccc(S)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-sulfanylphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.22 |
| Formel vikt | 180.0245 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?