Läs mer
4-Mercaptofol, 98 %
Produktkod. 10273052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10273052 25 g Glasflaska 25g
10603393 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10273052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370630250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-89-8
Molekylformel C6H6OS
Molekylvikt (g/mol) 126.17
MDL-nummer MFCD00004850
InChI-nyckel BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
PubChem CID 240147
IUPAC-namn 4-sulfanylfenol
LEDER OC1=CC=C(S)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Mercaptophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 33 °C till 35 °C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 149 °C till 150 °C (25,0 mmHg)
Flampunkt 110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel SHC6H4OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, IV, 5790
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, alkalilösning, koncentrerad, svavelsyra
Formel vikt 126.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.