Läs mer
4-Mercaptofenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Mercaptophenol |
| CAS | 637-89-8 |
| Molekylformel | C6H6OS |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H |
| LEDER | Oc1ccc(S)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-sulfanylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.18 |
| Formel vikt | 126.0139 |