Läs mer
4-Mercaptofenol, TRC
Produktkod. 30483065
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30483065 100 mg
1 options
Produktkod. 30483065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM254420100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Mercaptophenol
CAS 637-89-8
Molekylformel C6H6OS
Kvantitet 100 mg
Synonym p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
LEDER Oc1ccc(S)cc1
IUPAC-namn 4-sulfanylfenol
Molekylvikt (g/mol) 126.18
Formel vikt 126.0139