Läs mer
4-Mercaptophenylacetic acid, 97%
Produktkod. 11496630
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496630 5 g 5g
11486630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496630 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27658.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39161-84-7 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
En användbar syntetisk mellanprodukt för framställning av nya antiinflammatoriska medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning En användbar syntetisk mellanprodukt för
framställning av nya antiinflammatoriska medel.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i diklormetan
, etanol och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39161-84-7
Molekylformel C8H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 168.21
MDL-nummer MFCD00797617
InChI-nyckel ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptophenylacetic acid, 2-4-mercaptophenyl acetic acid, 2-4-sulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-phenyl-acetic acid, acmc-20amfq, 4-mercaptobenzeneacetate, 4-mercapto-phenylacetic acid, 4-mercaptophenyl acetic acid, 4-mercapto-phenyl acetic acid
PubChem CID 3390511
IUPAC-namn 2-(4-sulfanylfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC=C(S)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Mercaptophenylacetic acid
Smältpunkt 105°C to 110°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Methanol
Formel vikt 168.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.