Läs mer
4-Mercaptophenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Mercaptophenylacetic Acid |
| CAS | 39161-84-7 |
| Molekylformel | C8 H8 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccc(S)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-sulfanylphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.21 |
| Formel vikt | 168.0245 |