Läs mer
4-Mercaptopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Mercaptopyridine |
| CAS | 4556-23-4 |
| Molekylformel | C5H5NS |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Pyridinethiol, 4-Thiopyridine, 4-Sulfanylpyridine, NSC 76036 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NS/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7) |
| LEDER | Sc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | pyridine-4-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.16 |
| Formel vikt | 111.0143 |