Läs mer
4-Meth-5-(4,4,5,5-tetrameth-1,3,2-dioxaborol-2-yl)-2-(4-(triflmeth)phen)-1,3-thiaz, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3075670
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10014292
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00919CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 690631-96-0
Molekylformel C17H19BF3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 369.21
MDL-nummer MFCD05664416
InChI-nyckel ZUROXICAUJQTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl ph-1,3-thiazole, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2794643
IUPAC-namn 4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
LEDER CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 369.21
Procent renhet 97%