Läs mer
4-methanesulfinylbutanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methanesulfinylbutanenitrile |
| CAS | 61121-65-1 |
| Molekylformel | C5H9NOS |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)CCCC#N |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfinylbutanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.19 |
| Formel vikt | 131.0405 |