Läs mer
4-(metansulfonamido)bensoesyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 17700719 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17700719 1 g
17710719 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17700719 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469660010
Specifikationer
Alfa vektor METHANESULFONAMIDOBENZOICACID
Kemiskt namn eller material 4-(Methanesulfonamido)benzoic acid
CAS 7151-76-0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8 H9 N O4 S
MDL-nummer 00025052
Kvantitet 1 g
Synonym 4-[(Methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 215.23
Fysisk form Pulver