missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(metansulfonamido)bensoesyra, Thermo Scientific™

Produktkod. 17710719 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17710719 5 g
17700719 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17710719 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469660050
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Alfa vektor METHANESULFONAMIDOBENZOICACID
Kemiskt namn eller material 4-(Methanesulfonamido)benzoic acid
CAS 7151-76-0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8 H9 N O4 S
MDL-nummer 00025052
Kvantitet 5 g
Synonym 4-[(Methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 215.23
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.