Läs mer
4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid, 97%
Produktkod. 11996871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11996871 1 g 1g
11906881 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 380430-57-9 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380430-57-9
Molekylformel C7H10BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 215.03
MDL-nummer MFCD02179473
InChI-nyckel NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773537
IUPAC-namn [4-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
LEDER CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Smältpunkt 234°C to 236°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.04
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.