Läs mer
4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11976871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11976871 1 g 1g
11986871 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445100010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 616880-14-9
Molekylformel C13H20BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 297.18
InChI-nyckel NPSPNWPZDXQYAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid pinacol ester, n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, amtb416, 4-methanesulfonylamino phenyl boronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonamido phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 16217653
IUPAC-namn N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanesulfonamide
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 196°C to 197°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 297.18
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.