Läs mer
4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11986871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11986871 5 g 5g
11976871 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445100050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identificadores de productos químicos
CAS 616880-14-9
Molekylformel C13H20BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 297.18
InChI-nyckel NPSPNWPZDXQYAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid pinacol ester, n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, amtb416, 4-methanesulfonylamino phenyl boronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonamido phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 16217653
IUPAC-namn N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanesulfonamide
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NS(=O)(=O)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 196°C to 197°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 297.18
Procent renhet 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.