Läs mer
4-Methanesulfonyloxybutanyl Methanesulfinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methanesulfonyloxybutanyl Methanesulfinate |
| CAS | 1797106-48-9 |
| Molekylformel | C6 H14 O5 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Busulfan Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O5S2/c1-12(7)10-5-3-4-6-11-13(2,8)9/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CS(=O)OCCCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfinyloxybutyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.302 |
| Formel vikt | 230.028 |