Läs mer
4'-metoxi(1,1'-bifenyl)-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10219502
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10219502 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10094972 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10219502 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07016DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 202752-04-3
Molekylformel C13H11ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 282.74
MDL-nummer MFCD01631917
InChI-nyckel AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-methoxy, 4'-methoxy biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonylchloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794750
IUPAC-namn 4-(4-metoxifenyl)bensensulfonylklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4';-Methoxy[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 282.75
Procent renhet 97%