Läs mer
4-metoxi-1,2-bensisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10591122
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10591122 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10487622 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10526124 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10591122 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00345DA
 Begränsad artikel
Kemiska identifierare
CAS 177995-40-3
Molekylformel C8H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.164
MDL-nummer MFCD03407354
InChI-nyckel YFNIGSJHKGKXEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-amine, 4-methoxy-benzo d isoxazol-3-ylamine, 3-amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxy, maybridge3_004235, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoazole-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazole-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoxazole-3-amine
PubChem CID 2779751
IUPAC-namn 4-metoxi-l,2-bensoxazol-3-amin
LEDER COC1=CC=CC2=C1C(=NO2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%