Läs mer
4-Methoxy-1-butanol, 98+%
Produktkod. 11419520
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419520 1 g 1g
11429520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419520 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50339.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-32-0 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
4-metoxi-1-butanol används som kemikalier, farmaceutiska mellanprodukter, reagens. 4-metoxi-1-butanol används med n-butylacetat för att förbättra upplösningsförmågan, torktiden och flödet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-metoxi-1-butanol används som kemikalier, farmaceutiska intermediärer, reagenser. 4-metoxi-1-butanol används med n-butylacetat för att förbättra upplösningsförmågan, torktiden och flödet.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-32-0
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00040437
InChI-nyckel KOVAQMSVARJMPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1-butanol, 1-butanol, 4-methoxy, dowanol bmat, butylene glycol methyl ether, dowanol bm, 4-methoxybutyl alcohol, 4-methoxybutanol, dowanal bmat, butylene glycol monomethyl ether, 4-methoxybutanol-1
PubChem CID 8107
IUPAC-namn 4-metoxibutan-1-ol
LEDER COCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-1-butanol
Densitet 0.93
Kokpunkt 66°C (7 mmHg)
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Mild
Linjär formel CH3O(CH2)4OH
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 104.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.