Läs mer
4-metoxi-1-naftosyra, TRC
Produktkod. 30473759
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30473759 100 mg
1 options
Produktkod. 30473759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM264750100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-1-naphthoic Acid
CAS 13041-62-8
Molekylformel C12H10O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Methoxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Methoxy-1-naphthoic Acid, 4-Methoxy-alpha-naphthoic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-7-6-10(12(13)14)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
LEDER COc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC-namn 4-metoxisenaftalen-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 202.21
Formel vikt 202.063