Läs mer
4-Methoxy 17Beta-Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-17 beta-estradiol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,17,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,17+,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 302.1882 |
| Procent renhet | >95% |