Läs mer
4-metoxi-2,3,6-trimetylbensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde |
| CAS | 54344-92-2 |
| Molekylformel | C11 H14 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C |
| IUPAC-namn | 4-metoxi-2,3,6-trimetylbensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vikt | 178.0994 |