Läs mer
4-metoxi-2,3,6-trimetylbensaldehyd, TRC
Produktkod. 30473820
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30473820 5 g
1 options
Produktkod. 30473820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2697005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
CAS 54344-92-2
Molekylformel C11 H14 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3
LEDER COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C
IUPAC-namn 4-metoxi-2,3,6-trimetylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178.0994