missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol-d3 |
| CAS | 1189501-77-6 |
| Molekylformel | C11 2H3 H13 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5,12H,6H2,1-4H3/i4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(CO)c(C)c1C |
| IUPAC-namn | [2,3,6-trimethyl-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.26 |
| Formel vikt | 183.1339 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?