Läs mer
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol |
| CAS | 54344-93-3 |
| Molekylformel | C11 H16 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5,12H,6H2,1-4H3 |
| LEDER | COc1cc(C)c(CO)c(C)c1C |
| IUPAC-namn | (4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vikt | 180.115 |