Läs mer
4-metoxi-2(5H)-furanon, 97 %
Produktkod. 10349300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10349300 5 g Glasflaska 5g
10016303 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10349300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 276680050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 69556-70-3 | C5H6O3 | 114,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69556-70-3
Molekylformel C5H6O3
Molekylvikt (g/mol) 114.1
MDL-nummer MFCD00071565
InChI-nyckel VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643477
IUPAC-namn 3-metoxi-2H-furan-5-on
LEDER COC1=CC(=O)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2(5H)-furanone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60 °C till 65 °C
Färg Gult
Kokpunkt 130 °C till 131 °C (18,0 mbar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 4-methoxy-2 5h-furanone, 4-methoxyfuran-2 5h-one, 4-methoxy-5h-furan-2-one, 2 5h-furanone,4-methoxy, 2 5h-furanone, 4-methoxy, 4-methoxy-5-hydrofuran-2-one
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 240 g/L (20 °C)
Formel vikt 114.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxy-2(5H)-furanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.