Läs mer
4-Methoxy-2-methylaniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11343726
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343726 100 g 100g
11323726 5 g 5g
11333726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14910.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-50-1
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00007735
InChI-nyckel CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cresidine, 2-methyl-4-methoxyaniline, 2-methyl-p-anisidine, 4-methoxy-o-toluidine, benzenamine, 4-methoxy-2-methyl, meta-cresidine, p-anisidine, 2-methyl, 6-amino-3-methoxytoluene, 2-methyl-4-methoxybenzenamine, 4-methoxy-2-methylbenzenamine
PubChem CID 7610
ChEBI CHEBI:82430
IUPAC-namn 4-methoxy-2-methylaniline
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-methylaniline
Smältpunkt 13°C to 14°C
Densitet 1.065
Kokpunkt 248°C to 249°C
Flampunkt 124°C (255°F)
Brytningsindex 1.5685
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 774727
Formel vikt 137.18
Procent renhet 98%