Läs mer
4-metoxi-2-metylanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-2-methylaniline |
| CAS | 102-50-1 |
| Molekylformel | C8H11NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Amino-5-methoxytoluene, 2-Methyl-4-(methyloxy)aniline, 2-Methyl-4-anisidine, 2-Methyl-4-methoxyaniline, 2-Methyl-4-methoxybenzenamine, 2-Methyl-p-anisidine, 3-Methyl-4-aminophenol methyl ether, 4-Methoxy-o-toluidine, [2-Methyl-4-(methyloxy)phenyl]amine, m-Cresidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(N)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 4-metoxi-2-metylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0841 |