Läs mer
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde, 95%
Produktkod. 15411429
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411429 1 g 1g
15421429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15411429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64295.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 52289-54-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52289-54-0
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD02261771
InChI-nyckel WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-methoxybenzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl, 2-methyl-p-anisaldehyde, 2-methyl-anisaldehyde, acmc-1aoyo, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyd, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyde, 3-furane-2-amido benzoic acid
PubChem CID 283285
IUPAC-namn 4-metoxi-2-metylbensaldehyd
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)OC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Färg Gult
Densitet 1.107 g/mL
Kokpunkt 262°C to 267°C (literature)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.571
Kvantitet 1 g
Beilstein 1933786
Formel vikt 150.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.