Läs mer
4-metoxi-2-metylfenylhydrazin hydroklorid, 96 %
Produktkod. 11303696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303696 1 g 1g
11313696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14810.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 93048-16-9 | C8H13ClN2O | 188,655 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93048-16-9
Molekylformel C8H13ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 188.655
MDL-nummer MFCD03426021
InChI-nyckel OIFKWIPSJGNUCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-hydrazino-3-methylanisole hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenylhydrazinehydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl-hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methoxy-2-methylphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 21997741
IUPAC-namn (4-metoxi-2-metylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)OC)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∽110°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 7227704
Formel vikt 188.66
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.