Läs mer
4'-metoxi-2'-nitroacetanilid, 98+%
Produktkod. 11306856
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306856 5 g 5g
11316856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04218.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-81-3 | C9H10N2O4 | 210,189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-81-3
Molekylformel C9H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 210.189
MDL-nummer MFCD00017018
InChI-nyckel QGEGALJODPBPGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-methoxy-2-nitrophenyl acetamide, 4'-methoxy-2'-nitroacetanilide, 4-methoxy-2-nitroacetanilide, 2'-nitro-p-acetanisidide, acetamide, n-4-methoxy-2-nitrophenyl, 2-nitro-p-acetanisidide, p-acetanisidide, 2-nitro, 4-acetamido-3-nitroanisole, 2-nitro-4-methoxyacetanilide, p-acetanisidide, 2'-nitro
PubChem CID 67075
IUPAC-namn N-(4-metoxi-2-nitrofenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)OC)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Smältpunkt 117°C to 118°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2809678
Formel vikt 210.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.