Läs mer
4-Methoxy-2-nitroaniline, 99%
Produktkod. 11429163
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11429163
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11673.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
4-metoxi-2-nitroanilin är en anilinförening som används vid syntes av färgämnen och pigment. Det har också visat sig fungera som ett molluskicidalt medel och har använts i studier av hemolytisk anemi. Används även som mellanprodukt för syntes av färgämnen, pigment och andra kemiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-metoxi-2-nitroanilin är en anilinförening som används vid syntes av färgämnen och pigment. Det har också visat sig fungera som ett molluskicidalt medel och har använts i studier av hemolytisk anemi. Används även som mellanprodukt för syntes av färgämnen, pigment och andra kemiska föreningar.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i varm metanol nästan genomskinlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-96-8
Molekylformel C7H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 168.152
MDL-nummer MFCD00007152
InChI-nyckel QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
PubChem CID 66793
ChEBI CHEBI:48973
IUPAC-namn 4-metoxi-2-nitroanilin
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-nitroaniline
Smältpunkt 126°C to 128°C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 880318
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in hot methanol almost transparency.
Formel vikt 168.15
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxy-2-nitroaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Methoxy-2-nitroaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.