Läs mer
4-metoxi-2-nitroanilin, 99 %
Produktkod. 11439163
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439163 2500 g 2500g
11419163 100 g 100g
11429163 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439163 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11673.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168,152 g/mol
4-metoxi-2-nitroanilin är en anilinförening som används vid syntes av färgämnen och pigment. Det har också visat sig fungera som ett molluskicidalt medel och har använts i studier av hemolytisk anemi. Används även som mellanprodukt för syntes av färgämnen, pigment och andra kemiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-metoxi-2-nitroanilin är en anilinförening som används vid syntes av färgämnen och pigment. Det har också visat sig fungera som ett molluskicidalt medel och har använts i studier av hemolytisk anemi. Används även som mellanprodukt för syntes av färgämnen, pigment och andra kemiska föreningar.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i varm metanol nästan genomskinlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-96-8
Molekylformel C7H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 168.152
MDL-nummer MFCD00007152
InChI-nyckel QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
PubChem CID 66793
ChEBI CHEBI:48973
IUPAC-namn 4-metoxi-2-nitroanilin
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-nitroaniline
Smältpunkt 126 °C till 128 °C
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 880318
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i het metanol, nästan transparens.
Formel vikt 168.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.