missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxy-2-nitroaniline-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methoxy-d3)-2-nitroaniline |
| CAS | 922730-95-8 |
| Molekylformel | C7H5D3N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-nitro-4-(trideuteriomethoxy)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.17 |
| Formel vikt | 171.0723 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?