missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methoxy-2-nitrophenol, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11415433
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415433 10 g 10g
11425433 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11415433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13409.09

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

Solubility
Soluble in methanol almost transparency.

Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1568-70-3
Molekylformel C7H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 169.136
MDL-nummer MFCD00024247
InChI-nyckel YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-methoxyphenol, 4-hydroxy-3-nitroanisole, 4-methoxy-2-nitro-phenol, zlchem 182, pubchem16829, acmc-1c0rf, ksc494i1t, 4-methoxy-2-nitrophenol
PubChem CID 15285
IUPAC-namn 4-methoxy-2-nitrophenol
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-nitrophenol
Smältpunkt 77°C to 80°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol almost transparency.
Formel vikt 169.14
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.