Läs mer
4-metoxi-2-pyridinkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30466479
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30466479 5 g
1 options
Produktkod. 30466479 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2716705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid
CAS 29082-91-5
Molekylformel C7H7NO3
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Methoxypicolinic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
LEDER O=C(O)C1=NC=CC(OC)=C1
IUPAC-namn 4-metoxi-2-pyridinkarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Formel vikt 153.04
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.