Läs mer
4-metoxi-2-pyridinkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30483023
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30483023 2.5 g
1 options
Produktkod. 30483023 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2716702.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid
CAS 29082-91-5
Molekylformel C7H7NO3
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Methoxypicolinic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
LEDER O=C(O)C1=NC=CC(OC)=C1
IUPAC-namn 4-metoxi-2-pyridinkarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Formel vikt 153.04