Läs mer
4-metoxi-2-[[(RS)-(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]metyl]-3,5-dimetylpyridin 1-oxid (omeprazol N-oxid), Mikromol™
Produktkod. 17983976
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17983976 100 mg
1 options
Produktkod. 17983976 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0095.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-metoxi-2-[[(RS)-(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]metyl]-3,5-dimetylpyridin 1-oxid (omeprazol N-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole N-Oxide
CAS 176219-04-8
Analyt- eller komponentnamn Omeprazole N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Esomeprazole Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole USP Related Compound E, Omeprazole USP RC E, 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Omeprazole N-Oxide, Omeprazole Related Compound E, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity E, Esomeprazole Sodium Impurity E, Omeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
LEDER COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
IUPAC-namn 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 361.42
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 361,1096 g/mol