Läs mer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 106312-36-1 |
| Molekylformel | C9H7F3O2 |
| MDL-nummer | MFCD01091011 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=CC1=CC=C(OC)C=C1C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.15 |
| Procent renhet | 98% |